Få mere at vide
4-amino-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
4-Amino-1,2,4-triazol anvendes som et mellemprodukt til fremstilling af svampedræbende middel som fluconazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Amino-1,2,4-triazol bruges som mellemprodukt til fremstilling af svampedræbende
middel som fluconazol.
Opløselighed Opløselig i vand og methanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
middel som fluconazol.
Opløselighed Opløselig i vand og methanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1,2,4-triazole |
| Smeltepunkt | 83°C to 88°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 107563 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and methanol. |
| Formel vægt | 84.08 |
| Procent renhed | 99% |