Få mere at vide
4-Amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
4-Amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| CAS | 65370-90-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H16 N4 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-β-D-ribofuranosyl]-, 4-Amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-β-D-ribofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, Furo[3,4-d]-1,3-dioxole, 1,3,5-triazin-2(1H)-one deriv., NSC 264079 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N4O5/c1-11(2)19-6-5(3-16)18-8(7(6)20-11)15-4-13-9(12)14-10(15)17/h4-8,16H,3H2,1-2H3,(H2,12,14,17)/t5-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N3C=NC(=NC3=O)N |
| IUPAC navn | 1-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-4-amino-1,3,5-triazin-2-one |
| Vis mere |