Få mere at vide
4-Amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17958844
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17958844 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17958844 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1259.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one
CAS 65370-90-3
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H16 N4 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-β-D-ribofuranosyl]-, 4-Amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-β-D-ribofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, Furo[3,4-d]-1,3-dioxole, 1,3,5-triazin-2(1H)-one deriv., NSC 264079
InChI formel InChI=1S/C11H16N4O5/c1-11(2)19-6-5(3-16)18-8(7(6)20-11)15-4-13-9(12)14-10(15)17/h4-8,16H,3H2,1-2H3,(H2,12,14,17)/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
SMIL CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N3C=NC(=NC3=O)N
IUPAC navn 1-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-4-amino-1,3,5-triazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 284.2685
Mængde 25 mg
Formel vægt 284.1121 g/mol