Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Kogepunkt | 215 °C til 218 °C |
| Flammepunkt | 72 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4795 til 1,4815 |
| Vis mere |