Få mere at vide
4-Amidinopyridin hydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11498893
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498893 25 g 25g
11478893 1 g 1g
11488893 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498893 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11050.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 6345-27-3 | C6H8ClN3 | 157,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6345-27-3
Molekylær formel C6H8ClN3
Molekylvægt (g/mol) 157.60
MDL nummer MFCD00040385
InChI nøgle IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
PubChem CID 2776844
IUPAC navn pyridin-4-carboximidamid;hydrochlorid
SMIL Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amidinopyridine hydrochloride
Smeltepunkt ∼245 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 3562678
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 157.6
Procent renhed ≥98%