Få mere at vide
4-Allyloxybenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10197153 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 10197153
Brand: Thermo Scientific Acros 390400010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Allyloxybenzoyl chloride
CAS 36844-51-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1550g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H9ClO2
Lineær formel CH2CHCH2OC6H4COCl
MDL nummer MFCD09744024
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.155
Synonym 4-allyloxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-2-propen-1-yloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzoyl chloride, p-allyloxybenzoyl chloride, 4-allyloxy benzoyl chloride, 4-2-propenyloxy benzoyl chloride, 4-allyloxy benzoic acid chloride, 4-prop-2-en-1-oxy benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-propen-1-yloxy
InChI nøgle WYMVIVUKHYHNBN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
IUPAC navn 4-prop-2-enoxybenzoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 196.63
PubChem CID 11790137
Formel vægt 196.63
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Allyloxybenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.