Få mere at vide
4-Allylcatechol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479238
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16479238 10 mg -
16421658 5 mg 5mg
16413936 25 mg -
16412579 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16479238 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1887
MedChemExpress 4-Allylcatechol (4-Allylpyrocatechol, Hydroxychavicol) is an intermediate to synthetic safrole.
4-Allylcatechol (4-Allylpyrocatechol, Hydroxychavicol) is an intermediate to synthetic safrole.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Allylcatechol
CAS 1126-61-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10O2
Mængde 10 mg
Synonym Hydroxychavicol 4-Allylpyrocatechol
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (665.91 mM)
SMIL OC1=CC=C(CC=C)C=C1O
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.17
Procent renhed 98.48%
Grad Research
Fysisk form Solid