Få mere at vide
4-Allylanisole, TRC
Artikelnummer. 30309651
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30309651 5 g
1 options
Artikelnummer. 30309651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5722405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estragole
CAS 140-67-0
Molekylær formel C10 H12 O
Mængde 5 g
Synonym Anisole, p-allyl- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Estragole (6CI), Ether, p-allylphenyl methyl (7CI), 1-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)benzene, 1-Allyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-(2-propenyl)benzene, 3-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(4-Methoxyphenyl)propene, 3-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(p-Methoxyphenyl)propene, 4-Allylanisole, 4-Allylmethoxybenzene, 4-Methoxyallylbenzene, AUSTL 21320, Chavicol methyl ether, Chavicol, O-methyl-, Chavicol, methyl-, Esdragol, Esdragole, Esdragon, Esteragol, Estragenole, Estragol, Isoanethole, Methyl chavicol, NSC 404113, O-Methylchavicol, p-Allylanisole, p-Allylphenyl methyl ether, p-Methoxyallylbenzene
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3
SMIL COc1ccc(CC=C)cc1
IUPAC navn 1-methoxy-4-prop-2-enylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 148.2
Formel vægt 148.0888