missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Allyl-5-(2-phenylethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol, TRC

Artikelnummer. 30316235
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316235 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA614753250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Allyl-5-(2-phenylethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
CAS 590376-39-9
Molekylær formel C13H15N3S
Mængde 250 mg
Synonym 2,4-Dihydro-5-(2-phenylethyl)-4-(2-propen-1-yl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione
InChI formel InChI=1S/C13H15N3S/c1-2-10-16-12(14-15-13(16)17)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2-7H,1,8-10H2,(H,15,17)
SMIL C=CCN1C(=S)NN=C1CCc2ccccc2
IUPAC navn 3-(2-phenylethyl)-4-prop-2-enyl-1H-1,2,4-triazole-5-thione
Molekylvægt (g/mol) 245.34
Formel vægt 245.0987
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.