missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Allyl-2-methoxyphenyl Methanesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30324394
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324394 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5525355MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Allyl-2-methoxyphenyl Methanesulfonate
CAS 91971-63-0
Molekylær formel C11H14O4S
Mængde 5 mg
Synonym 4-Allyl-2-methoxyphenol Methanesulfonate, 2-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)phenol 1-Methanesulfonate, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol Methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C11H14O4S/c1-4-5-9-6-7-10(11(8-9)14-2)15-16(3,12)13/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
SMIL COC1=C(C=CC(CC=C)=C1)OS(C)(=O)=O
IUPAC navn 4-allyl-2-methoxyphenyl methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 242.29
Formel vægt 242.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.