Få mere at vide
4-akryloylmorfin, 98+%, stabilisator. med 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11317816
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317816 25 g 25g
11307816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12947.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5117-12-4 | C7H11NO2 | 141,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5117-12-4
Molekylær formel C7H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 141.17
MDL nummer MFCD00047413
InChI nøgle XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acryloylmorpholine, 1-morpholinoprop-2-en-1-one, n-acrylylmorpholine, n-acryloylmorpholine, morpholine, 4-1-oxo-2-propenyl, poly acryloylmorpholine, acryloylmorpholine, acryloyl morpholine, 1-morpholin-4-yl prop-2-en-1-one, unii-k0y58p61ja
PubChem CID 98723
IUPAC navn 1-morpholin-4-ylprop-2-en-1-on
SMIL C=CC(=O)N1CCOCC1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-Acryloylmorpholine
Navn note stabiliseret med 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -8 °C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 158 °C (50 mmHg)
Flammepunkt 127 °C (260 °F)
Brydningsindeks 1.509
Mængde 25 g
Beilstein 119302
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 141.17
Procent renhed ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.