Få mere at vide
4-Acryloylmorpholine, 98+%, stab. with 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11307816
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307816 5 g 5g
11317816 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12947.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5117-12-4 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5117-12-4
Molekylær formel C7H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 141.17
MDL nummer MFCD00047413
InChI nøgle XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acryloylmorpholine, 1-morpholinoprop-2-en-1-one, n-acrylylmorpholine, n-acryloylmorpholine, morpholine, 4-1-oxo-2-propenyl, poly acryloylmorpholine, acryloylmorpholine, acryloyl morpholine, 1-morpholin-4-yl prop-2-en-1-one, unii-k0y58p61ja
PubChem CID 98723
IUPAC navn 1-morpholin-4-ylprop-2-en-1-on
SMIL C=CC(=O)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acryloylmorpholine
Navn note stabilized with 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -8°C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 158°C (50 mmHg)
Flammepunkt 127°C (260°F)
Brydningsindeks 1.509
Mængde 5 g
Beilstein 119302
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 141.17
Procent renhed ≥98%