missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Acetylthiobutyronitrile, TRC

Artikelnummer. 30314247
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30314247 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30314247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1886951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Acetylthiobutyronitrile
CAS 4781-82-2
Molekylær formel C6 H9 N O S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H9NOS/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-3,5H2,1H3
SMIL CC(=O)SCCCC#N
IUPAC navn S-(3-cyanopropyl) ethanethioate
Molekylvægt (g/mol) 143.21
Formel vægt 143.0405
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.