Få mere at vide
4-Acetyltetrahydropyran, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetyltetrahydropyran |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.024 g/mL |
| Kogepunkt | 90 °C til 94 °C (15 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.453 |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 109587 |
| Formel vægt | 128.17 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Væske |