Få mere at vide
4-Acetylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30316987
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30316987 250 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA187605250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylpyridine
CAS 1122-54-9
Molekylær formel C7H7NO
Mængde 250 g
Synonym 1-(4-Pyridinyl)ethanone, 4-Pyridinyl Methyl Ketone, 4-Pyridyl Methyl Ketone, Methyl 4-Pyridyl Ketone, NSC 111, gamma-Acetylpyridine
InChI formel InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccncc1
IUPAC navn 1-pyridin-4-ylethanon
Molekylvægt (g/mol) 121.14
Formel vægt 121.0528