Få mere at vide
4-Acetylphenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30311418
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30311418 1 g
1 options
Artikelnummer. 30311418 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1888401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylphenylboronic Acid
CAS 149104-90-5
Molekylær formel C8H9BO3
Mængde 1 g
Synonym B-(4-Acetylphenyl)boronic Acid, 4-Acetylbenzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC navn (4-acetylphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 163.97
Formel vægt 164.0645