Få mere at vide
4-Acetylphenylboronsyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetylphenylboronic Acid |
| CAS | 149104-90-5 |
| Molekylær formel | C8H9BO3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | B-(4-Acetylphenyl)boronic Acid, 4-Acetylbenzeneboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O |
| IUPAC navn | (4-acetylphenyl)boronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.97 |
| Formel vægt | 164.0645 |