Få mere at vide
4-Acetylphenyl Beta-D-glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30009986
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009986 50 mg
30004000 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18739050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-14-3
Molekylær formel C14 H18 O7
Molekylvægt (g/mol) 298.29
Synonym Ethanone, 1-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-, Picein (6CI,7CI,8CI), 1-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]ethanone, 4-Acetylphenyl β-D-glucopyranoside, Ameliaroside, Piceoside, Salicinerein, Salinigrin, p-Hydroxyacetophenone glucoside, p-Hydroxyacetophenone-D-glucoside
IUPAC navn 1-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]ethanon
SMIL CC(=O)c1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picein
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18O7/c1-7(16)8-2-4-9(5-3-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(6-15)21-14/h2-5,10-15,17-19H,6H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Formel vægt 298.1053
Procent renhed >95%