missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Acetyloxy Omeprazole, TRC

Artikelnummer. 30325457
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325457 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325457 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA187355100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Acetyloxy Omeprazole
CAS 1246814-65-2
Molekylær formel C18H19N3O4S
Mængde 100 mg
Synonym 2-[[(5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-4-acetyl-3,5-dimethyl-4-pyridinol, 2-[[(6-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-3,5-dimethyl-4-pyridinol 4-Acetate
InChI formel InChI=1S/C18H19N3O4S/c1-10-8-19-16(11(2)17(10)25-12(3)22)9-26(23)18-20-14-6-5-13(24-4)7-15(14)21-18/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,20,21)
SMIL COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC(=O)C)c3C
IUPAC navn [2-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmethyl]-3,5-dimethylpyridin-4-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 373.43
Formel vægt 373.1096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.