missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Acetyloxy Omeprazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetyloxy Omeprazole |
| CAS | 1246814-65-2 |
| Molekylær formel | C18H19N3O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[[(5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-4-acetyl-3,5-dimethyl-4-pyridinol, 2-[[(6-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-3,5-dimethyl-4-pyridinol 4-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O4S/c1-10-8-19-16(11(2)17(10)25-12(3)22)9-26(23)18-20-14-6-5-13(24-4)7-15(14)21-18/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,20,21) |
| SMIL | COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC(=O)C)c3C |
| IUPAC navn | [2-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmethyl]-3,5-dimethylpyridin-4-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.43 |
| Formel vægt | 373.1096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?