Få mere at vide
4-(Acetylmethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Acetylmethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol |
| CAS | 887352-16-1 |
| Molekylær formel | C12 H18 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-10(15)14(2)8-4-6-12(16)11-5-3-7-13-9-11/h3,5,7,9,12,16H,4,6,8H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(CCCC(O)c1cccnc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-(4-hydroxy-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-methylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vægt | 222.1368 |