Få mere at vide
4-acetylsmørsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336736
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336736 5 g 5g
11346736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03978.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3128-06-1 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
4-Acetylsmørsyre anvendes til syntese af selektive indomethacin-analoger til AKR1C3-hæmning i behandlingen af kastrat-resistent prostatacancer. Det bruges også til at fremstille PARP-hæmmere til behandling af kræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Acetylsmørsyre anvendes til syntese af selektive indomethacinanaloger til AKR1C3-hæmning i behandlingen af kastrat-resistent prostatacancer. Det bruges også til at fremstille PARP-hæmmere til behandling af kræft.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand, chloroform og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3128-06-1
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD00004412
InChI nøgle MGTZCLMLSSAXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbutyric acid, 5-ketohexanoic acid, hexanoic acid, 5-oxo, 5-ketocaproic acid, 5-oxo-hexanoic acid, 4-acetylbutyricacid, 5-keto-n-caproic acid, 5-oxocaproic acid, delta-oxocaproic acid, delta-ketocaproic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylbutyric acid
Smeltepunkt 12°C to 14°C
Tæthed 1.1
Kogepunkt 274°C to 275°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4451
Mængde 5 g
Beilstein 385840
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water,chloroform and methanol.
SMIL CC(=O)CCCCC(=O)O
IUPAC navn 6-oxoheptansyre
PubChem CID 98810
Formel vægt 130.14
Procent renhed 97%