Få mere at vide
4-Acetylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30325123
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30325123 50 g
1 options
Artikelnummer. 30325123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16796050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylbenzoic Acid
CAS 586-89-0
Molekylær formel C9 H8 O3
Mængde 50 g
Synonym 4-Acetylbenzoic Acid, p-Acetyl-benzoic Acid, 4-(1-Oxoethyl)benzoic acid, 4-Carboxyacetophenone, NSC 16644, p-Acetylbenzoic acid, p-Carboxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMIL CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-acetylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Formel vægt 164.0473