Få mere at vide
4-Acetylbenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetylbenzoic Acid |
| CAS | 586-89-0 |
| Molekylær formel | C9 H8 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Acetylbenzoic Acid, p-Acetyl-benzoic Acid, 4-(1-Oxoethyl)benzoic acid, 4-Carboxyacetophenone, NSC 16644, p-Acetylbenzoic acid, p-Carboxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-acetylbenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0473 |