Få mere at vide
4-Acetylbenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30051948
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051948 100 mg
30050458 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051948 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.08
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Acetylbenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylbenzoic Acid
CAS 586-89-0
Analyt- eller komponentnavne 4-Acetylbenzoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Acetylbenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMIL CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-acetylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 164,0473 g/mol