Få mere at vide
4-Acetylbenzensulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30316292
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30316292 1 g
1 options
Artikelnummer. 30316292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1451151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylbenzenesulfonyl Chloride
CAS 1788-10-9
Molekylær formel C8H7ClO3S
Mængde 1 g
Synonym p-Acetyl-benzenesulfonyl Chloride, 4-Acetylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Acetylbenzensulfonyl Chloride, 4-Acetylphenylsulfonyl Chloride, NSC 104128
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 4-acetylbenzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 218.66