Få mere at vide
4-Acetylbenzensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30325430
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30325430 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30325430 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA168620250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylbenzenesulfonamide
CAS 1565-17-9
Molekylær formel C8H9NO3S
Mængde 250 mg
Synonym 4-(Aminosulfonyl)acetophenone, p-Acetobenzenesulfonamide, p-Acetylbenzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
SMIL CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-acetylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 199.23
Formel vægt 199.0303