Få mere at vide
4-Acetylbenzensulfonamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetylbenzenesulfonamide |
| CAS | 1565-17-9 |
| Molekylær formel | C8H9NO3S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-(Aminosulfonyl)acetophenone, p-Acetobenzenesulfonamide, p-Acetylbenzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12) |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 4-acetylbenzensulfonamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.23 |
| Formel vægt | 199.0303 |