Få mere at vide
4-Acetylaminophenazon, Mikromol™
Artikelnummer. 17942996
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17942996 25 mg
17903566 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17942996 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0052.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Acetylaminophenazon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylaminophenazone
CAS 83-15-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Acetylaminophenazone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H15 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Acetylaminophenazone, Acetamide, N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)- (9CI), Acetamide, N-antipyrinyl- (8CI), Antipyrine, 4-acetamido- (6CI,7CI), 4-(N-Acetylamino)antipyrine, 4-Acetamido-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Acetamidoantipyrine, 4-Acetaminoantipyrine, 4-Acetoaminoantipyrine, 4-Acetylaminoantipyrine, Acetylaminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminophenazone, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
InChI formel InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
SMIL CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)C)c2ccccc2
IUPAC navn N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 245.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 245,1164 g/mol