Få mere at vide
4-Acetylaminoantipyrin 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317959
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317959 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317959 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10011900AL10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylaminophenazone
CAS 83-15-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Acetylaminophenazone
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C13 H15 N3 O2
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Acetylaminophenazone, Acetamide, N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)- (9CI), Acetamide, N-antipyrinyl- (8CI), Antipyrine, 4-acetamido- (6CI,7CI), 4-(N-Acetylamino)antipyrine, 4-Acetamido-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Acetamidoantipyrine, 4-Acetaminoantipyrine, 4-Acetoaminoantipyrine, 4-Acetylaminoantipyrine, Acetylaminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminophenazone, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
InChI formel InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
SMIL CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)C)c2ccccc2
IUPAC navn N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)acetamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 245.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 245,1164 g/mol