Få mere at vide
4-(Acetylamino)phenylacetat (N,O-Diacetyl-4-aminophenol), Mikromol™
Beskrivelse
4-(Acetylamino)phenylacetat (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol) |
| CAS | 2623-33-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H11 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Paracetamol Imp. H (EP), Acetaminophen USP Related Compound A, Acetaminophen USP RC A, 4-(Acetylamino)phenyl Acetate, N,O-Diacetyl-4-aminophenol, Acetaminophen Related Compound A, Paracetamol Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | (4-acetamidophenyl) acetat |
| Vis mere |