Få mere at vide
4-(Acetylamino)phenylacetat (N,O-Diacetyl-4-aminophenol), LoGiCal
Artikelnummer. 30461020
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461020 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461020 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0042.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
4-(Acetylamino)phenylacetat (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
CAS 2623-33-8
Analyt- eller komponentnavne 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H11 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Paracetamol Imp. H (EP), Acetaminophen USP Related Compound A, Acetaminophen USP RC A, 4-(Acetylamino)phenyl Acetate, N,O-Diacetyl-4-aminophenol, Acetaminophen Related Compound A, Paracetamol Impurity H
InChI formel InChI=1 S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6 H,1-2H3,(H,11,12)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)C)cc1
IUPAC navn (4-acetamidophenyl) acetat
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 193.2
Mængde 10 mg
Formel vægt 193,0739 g/mol