Få mere at vide
4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| CAS | 5608-13-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H24 Cl N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Metoclopramide Imp. A (EP), Metoclopramide USP Related Compound A, Metoclopramide USP RC A, 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide, Metoclopramide Related Compound A, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity A, Metoclopramide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24ClN3O3/c1-5-20(6-2)8-7-18-16(22)12-9-13(17)14(19-11(3)21)10-15(12)23-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,18,22)(H,19,21) |
| SMIL | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC |
| IUPAC navn | 4-acetamido-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| Vis mere |