Få mere at vide
4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoesyre, Mikromol™
Beskrivelse
4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoesyre
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 50-86-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H9 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, Metoclopramide Imp. H (EP), Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity H, Metoclopramide Impurity H, Metoclopramide Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-7(9(13)14)8(12)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 4-acetamido-2-hydroxybenzoesyre |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?