Få mere at vide
4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30049744
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049744 25 mg
17973806 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049744 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0073.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid
CAS 50-86-2
Analyt- eller komponentnavne 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, Metoclopramide Imp. H (EP), Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity H, Metoclopramide Impurity H, Metoclopramide Impurity H
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-7(9(13)14)8(12)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1
IUPAC navn 4-acetamido-2-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 195,0532 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.