missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4'-Acetyl Simvastatin, TRC

Artikelnummer. 30138115
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138115 100 mg
30003560 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138115 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA187795100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 145576-25-6
Molekylær formel C27 H40 O6
Molekylvægt (g/mol) 460.6
Synonym (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-(Acetyloxy)-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate, Simvastatin Imp. B (EP), Simvastatin Acetate Ester
IUPAC navn [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-acetyloxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoate
SMIL CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)OC(=O)C)[C@@H]12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetyl Simvastatin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H40O6/c1-7-27(5,6)26(30)33-23-13-16(2)12-19-9-8-17(3)22(25(19)23)11-10-20-14-21(31-18(4)28)15-24(29)32-20/h8-9,12,16-17,20-23,25H,7,10-11,13-15H2,1-6H3/t16-,17-,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1
Formel vægt 460.2825
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.