Få mere at vide
4-Acetyl Ramelteon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetyl Ramelteon |
| CAS | 1346598-94-4 |
| Molekylær formel | C18H23NO3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[2-(4-Acetyl-[(8S)-1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl])ethyl]propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3/c1-3-16(21)19-8-6-12-4-5-13-10-15(11(2)20)18-14(17(12)13)7-9-22-18/h10,12H,3-9H2,1-2H3,(H,19,21)/t12-/m0/s1 |
| SMIL | CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2cc(C(=O)C)c3OCCc3c12 |
| IUPAC navn | N-[2-[(8S)-4-acetyl-2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e][1]benzofuran-8-yl]ethyl]propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.38 |
| Formel vægt | 301.1678 |