Få mere at vide
(4-Acetyl-piperazin-1-yl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Acetyl-piperazin-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 705941-45-3 |
| Molekylær formel | C8H14N2O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Acetyl-1-piperazineacetic Acid, 1-Acetyl-4-(carboxymethyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O3/c1-7(11)10-4-2-9(3-5-10)6-8(12)13/h2-6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(=O)N1CCN(CC(=O)O)CC1 |
| IUPAC navn | 2-(4-acetylpiperazin-1-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.1004 |