Få mere at vide
4-Acetyl-L-phenylalanine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetyl-L-phenylalanine Hydrochloride |
| CAS | 20299-31-4 |
| Molekylær formel | C11H13NO3 • HCl |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | p-Acetyl-L-phenylalanine Hydrochloride, L-4-Acetylphenylalanine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(13)9-4-2-8(3-5-9)6-10(12)11(14)15;/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,14,15);1H/t10-;/m0./s1 |
| SMIL | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C[C@@H](C(=O)O)N.Cl |
| IUPAC navn | (2S)-3-(4-acetylphenyl)-2-aminopropanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.233646 |
| Formel vægt | 243.0662 |