missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Acetyl-L-phenylalanine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30324526
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324526 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324526 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1875401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Acetyl-L-phenylalanine Hydrochloride
CAS 20299-31-4
Molekylær formel C11H13NO3 • HCl
Mængde 1 g
Synonym p-Acetyl-L-phenylalanine Hydrochloride, L-4-Acetylphenylalanine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(13)9-4-2-8(3-5-9)6-10(12)11(14)15;/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,14,15);1H/t10-;/m0./s1
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C[C@@H](C(=O)O)N.Cl
IUPAC navn (2S)-3-(4-acetylphenyl)-2-aminopropanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 207.233646
Formel vægt 243.0662
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.