Få mere at vide
4-Acetyl-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetyl-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 79481-75-7 |
| Molekylær formel | C9 H7 N O5 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO5/c1-5(11)7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-acetyl-3-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.156 |
| Formel vægt | 209.032 |