missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Acetyl-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetyl-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one |
| CAS | 120589-86-8 |
| Molekylær formel | C10H10N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2/c1-7(13)12-6-10(14)11-8-4-2-3-5-9(8)12/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14) |
| SMIL | CC(=O)N1CC(=O)Nc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-acetyl-1,3-dihydroquinoxalin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.19 |
| Formel vægt | 190.0742 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?