Få mere at vide
4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447216
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447216 1 g 1g
15457216 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62256.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1807685-51-3
Molekylær formel C14H18BFO3
Molekylvægt (g/mol) 264.103
InChI nøgle QRPSPYZFNHVURF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 75487161
IUPAC navn 1-[3-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanon
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C(=O)C)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 264.1
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof