Få mere at vide
4-Acetoxystyren, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetoxystyrene |
| CAS | 2628-16-2 |
| Molekylær formel | C10H10O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Acetoxystyrene, 4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl Acetate, PACS, p-Acetoxystyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1 |
| IUPAC navn | (4-ethenylphenyl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.19 |
| Formel vægt | 162.0681 |