Få mere at vide
4-Acetoxystyren, TRC
Artikelnummer. 30325560
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30325560 5 g
1 options
Artikelnummer. 30325560 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1642905G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxystyrene
CAS 2628-16-2
Molekylær formel C10H10O2
Mængde 5 g
Synonym 4-Acetoxystyrene, 4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl Acetate, PACS, p-Acetoxystyrene
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
SMIL CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
IUPAC navn (4-ethenylfenyl) acetat
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Formel vægt 162.0681