Få mere at vide
4-Acetoxystyren, 96%, stabiliseret med 200-300 ppm MEHQ, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294634 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10294634 5 mL Glasflaske 5ml
10061374 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10294634 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427000050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Add to basket
CAS: 2628-16-2 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2628-16-2
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00075734
InChI nøgle JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
PubChem CID 75821
IUPAC navn (4-ethenylphenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxystyrene
Navn note Stabiliseret med 200 til 300 ppm MEHQ
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 7,0 °C til 8,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 260,0 °C
Flammepunkt 88 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COOC6H4CH=CH2
Brydningsindeks 1,5375 til 1,5395 (20 °C, 589 nm)
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,1 g/L (20 °C)
Stabilisator stabiliseret med 200-300 ppm MeHQ
Formel vægt 162.19
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Acetoxystyrene, stabilized
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .