Få mere at vide
4-Acetoxystyren, 96%, stabiliseret med 200-300 ppm MEHQ, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
Artikelnummer. 10061374
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2628-16-2
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00075734
InChI nøgle JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
PubChem CID 75821
IUPAC navn (4-ethenylphenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxystyrene
Navn note Stabilized with 200 to 300 ppm MEHQ
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 7.0°C to 8.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 260.0°C
Flammepunkt 88°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COOC6H4CH=CH2
Brydningsindeks 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589nm)
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.1g/L (20°C)
Stabilisator stabilized with 200-300ppm MeHQ
Formel vægt 162.19
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetoxystyrene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .