Få mere at vide
4-Acetoxystyren, 95%, stikk.
Artikelnummer. 11342517
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342517 10 g 10g
11332517 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11601.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2628-16-2 | C10H10O2 | 162,188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2628-16-2
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.188
MDL nummer MFCD00075734
InChI nøgle JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
PubChem CID 75821
IUPAC navn (4-ethenylphenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxystyrene
Navn note stabiliseret
Smeltepunkt 7 °C til 8 °C
Tæthed 1.06
Kogepunkt 259 °C til 260 °C
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Brydningsindeks 1.538
Mængde 10 g
Beilstein 1862793
Formel vægt 162.19
Procent renhed 95%