Få mere at vide
4-Acetoxyphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetoxyphenol |
| CAS | 3233-32-7 |
| Molekylær formel | C8H8O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(Acetyloxy)phenol, 4-Hydroxyphenyl Acetate, p-Hydroxyphenyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-6(9)11-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5,10H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | (4-hydroxyphenyl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vægt | 152.0473 |