missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Acetoxynisoldipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetoxynisoldipine |
| CAS | 106666-00-6 |
| Molekylær formel | C22 H26 N2 O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Acetoxy Nisoldipine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26N2O8/c1-12-17(20(26)30-6)19(15-9-7-8-10-16(15)24(28)29)18(13(2)23-12)21(27)31-11-22(4,5)32-14(3)25/h7-10,19,23H,11H2,1-6H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)(C)OC(=O)C)C |
| IUPAC navn | 5-O-(2-acetyloxy-2-methylpropyl) 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.45 |
| Formel vægt | 446.1689 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?