missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Acetoxymethyl)nitrosamino]-1-(3-pyridyl)-1-butanone, TRC

Artikelnummer. 30316912
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316912 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA167550100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Acetoxymethyl)nitrosamino]-1-(3-pyridyl)-1-butanone
CAS 127686-49-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H15 N3 O4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O4/c1-10(16)19-9-15(14-18)7-3-5-12(17)11-4-2-6-13-8-11/h2,4,6,8H,3,5,7,9H2,1H3
SMIL CC(=O)OCN(CCCC(=O)c1cccnc1)N=O
IUPAC navn [nitroso-(4-oxo-4-pyridin-3-ylbutyl)amino]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 265.27
Formel vægt 265.1063
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.