missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Acetoxyisophthalic Acid, TRC

Artikelnummer. 30317563
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317563 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317563 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA189650100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxyisophthalic Acid
CAS 5985-26-2
Molekylær formel C10 H8 O6
Mængde 100 mg
Synonym 4-Acetoxyisophthalic Acid, 4-(Acetyloxy)-1,3-benzenedicarboxylic Acid, 4-Hydroxyisophthalic Acid Acetate
InChI formel InChI=1S/C10H8O6/c1-5(11)16-8-3-2-6(9(12)13)4-7(8)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
SMIL CC(=O)Oc1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 4-acetyloxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 224.17
Formel vægt 224.0321
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.